Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Ag85A Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Ag85A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8929-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003900759.1
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis Ag85A Protein
Research Use Only
fbpA
Recombinant Protein
E. coli
YLQVPSPSMG RDIKVQFQSG GANSPALYLL DGLRAQDDFS GWDINTPAFE WYDQSGLSVV MPVGGQSSFY SDWYQPACGK AGCQTYKWET FLTSELPGWL QANRHVKPTG SAVVGLSMAA SSALTLAIYH PQQFVYAGAM SGLLDPSQAM GPTLIGLAMG DAGGYKASDM WGPKEDPAWQ RNDPLLNVGK LIANNTRVWV YCGNGKPSDL GGNNLPAKFL EGFVRTSNIK FQDAYNAGGG HNGVFDFPDS GTHSWEYWGA QLNAMKPDLQ RALGATPNT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.