Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Parainfluenza Type-2 Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 3030.00€
Especificaciones
Nombre Influenza Parainfluenza Type-2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12960-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15962079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12960-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15952079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12960-1MG
1 mg
3030.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Influenza Parainfluenza Type-2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Parainfluenza type-2 solution contains STE, 0.02% sodium azide (NaN3).