Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Parainfluenza Type-1 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP12959-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912079
  • 107.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
28-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Influenza Parainfluenza Type-1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Parainfluenza type-1solution contains STE, 0.02 % sodium azide (NaN3).