Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Switzerland Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the H3N2 Switzerland Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre Influenza H3N2 Switzerland Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15949328
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12087-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939328
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12087-10UG
10 μg
301.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929328
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12087-100UG
100 μg
2725.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Influenza H3N2 Switzerland Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant H3N2 A/ Switzerland 2013 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.