Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Protein
A cDNA sequence encoding the H3N2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza H3N2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Influenza |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939308
|
enQuireBio™
QP12080-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929308
|
enQuireBio™
QP12080-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919308
|
enQuireBio™
QP12080-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Influenza H3N2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
His | |
The H3N2 Canine solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADNLPGNENN AATLCLGHHA VPNGTIVKTI TDDQIEVTNA TELVQNSSTG KICNNPHKIL DGRDCTLIDA LLGDPHCDVF QNETWDLFVE RSNAFSNCYP YDVPDYASLR SIVASSGTLE FITEGFTWAG VTQNGGSGAC KKGPANGFFS RLNWLTKSGN TYPVLNVTMP NNNNFDKLYI WGVHHPSTNQ EQTSLYIQAS GRVKVSTRRS QQTIIPNIGS RPLVRGQSGR ISVYWTIVKP GDVLVINSNG NLIAPRGYFK MRIGKSSIMR SDAPIDTCIS ECITPNGSIP NEKPFQNVNK ITYGACPKYV KQNTLKLATG MRNVPERQTH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |