Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Kiev Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP12083-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919318
  • 2283.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Influenza H3N2 Kiev Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
The H3N2 A/Kiev/301/94 solution contains 0.1M NaCl, 10mM Tris-Hcl, 1mM EDTA pH 8.0, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Videos