Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Beijing Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP12074-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909288
  • 2283.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Influenza H1N1 Beijing Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The H1N1 A/Beijing/262/95 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Videos