Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Malaysia Protein
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Malaysia was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre Influenza-B Malaysia Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12440-INSECT-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15930429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12440-INSECT-10UG
10 μg
301.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15920429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12440-INSECT-100UG
100 μg
2725.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Influenza-B Malaysia Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant B/Malaysia/2506/2004 solution contains 10mM Sodium Phosphate, pH 7.0 and 150mM NaCl, 0.005% Tween-20.