Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (A/chicken/Jiangsu/1021/2013(H7N9)) Influenza A H7N9 (A/Shanghai/02/2013) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8948-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_009118475.1
Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein
Research Use Only
HA
Recombinant Protein
E. coli
DKICLGHHAV SNGTKVNTLT ERGVEVVNAT ETVERTNIPR ICSKGKRTVD LGQCGLLGTI TGPPQCDQFL EFSADLIIER REGSDVCYPG KFVNEEALRQ ILRESGGIDK EAMGFTYSGI RTNGATSACR RSGSSFYAEM KWLLSNTDNA AFPQMTKSYK NTRKSPALIV WGIHHSVSTA EQTKLYGSGN KLVTVGSSNY QQSFVPSPGA RPQVNGLSGR IDFHWLMLNP NDTVTFSFNG AFIAPDRASF LRGKSMGIQS GVQVDANCEG DCYHSGGTII SNLPFQNIDS RAVGKCPRYV KQRSLLLATG MKNVPEIPKG RGLFGAIAGF IENGWEGLID GWYGFRHQNA QGEGTAADYK STQSAIDQIT GKLNRLIEKT NQQFELIDNE FNEVEKQIGN VINWTRDSIT EVWSYNAELL VAMENQHTID LADSEMDKLY ERVKRQLREN AEEDGTGCFE IFHKCDDDCM ASIRNNTYDH SKYREEAMQN RIQIDPVKLS SGYKDV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23104227
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Influenza
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol