Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Fort Warren/1/1950 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Fort Warren/1/1950) Nucleocapsid, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | NP |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047320
|
enQuireBio™
QP7081-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16087320
|
enQuireBio™
QP7081-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037320
|
enQuireBio™
QP7081-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067320
|
enQuireBio™
QP7081-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077320
|
enQuireBio™
QP7081-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057320
|
enQuireBio™
QP7081-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Influenza A H1N1 (Fort Warren / 1 / 1950) Nucleocapsid Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETDGDRQ NATEIRASVG KMIDGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELVL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEKEGYSLVG IDPFKLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGKLST RGVQIASNEN MDTMGSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DKTTIMAAFT GNAEGRTSDM RAEIIRMMES ARPEEVSFQG RGVFELSDER AANPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |