Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Fort Monmouth / 1 / 1947) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/Fort Monmouth/1/1947) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7158-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Influenza A H1N1 (Fort Monmouth / 1 / 1947) NucleoProtein
200 μg
Not determined.
Full Length
Influenza
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NP
Recombinant Protein
E. coli
MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMVGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHIMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS HVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRLSSFIRGT KVVPRGRLST RGIQIASNEN MDTMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DKTTIMAAFT GNAEGRTSDM RAEIIRMMEN ARPEEVSFQG RGVFELSDER AANPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN