Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zymogen granule protein 16 homolog B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7869-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051271
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_660295.2
Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
Research Use Only
ZG16B
Recombinant Protein
E. coli
GKMYGPGGGK YFSTTEDYDH EITGLRVSVG LLLVKSVQVK LGDSWDVKLG ALGGNTQEVT LQPGEYITKV FVAFQAFLRG MVMYTSKDRY FYFGKLDGQI SSAYPSQEGQ VLVGIYGQYQ LLGIKSIGFE WNYPLEEPTT EPPVNLTYSA NSPVGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
124220
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol