Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZW10 interactor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZW10 interactor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7493-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001005413.1
ZW10 interactor Protein
Research Use Only
ZWINT
Recombinant Protein
E. coli
MEAAETEAEA AALEVLAEVA GILEPVGLQE EAELPAKILV EFVVDSQKKD KLLCSQLQVA DFLQNILAQE DTAKGLDPLA SEDTSRQKAI AAKEQWKELK ATYREHVEAI KIGLTKALTQ MEEAQRKRTQ LREAFEQLQA KKQMAMEKRR AVQNQWQLQQ EKHLQHLAEV SAEVRERKTG TQQELDGVFQ KLGNLKQQAE QERDKLQRYQ TFLQLLYTLQ GKLLFPEAEA EAENLPDDKP QQPTRPQEQS TGDTMGRDPG VSFKAVGLQP AGDVNLP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11130
200 μg
Not determined.
Full Length of BC020979
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol