Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZW10 interactor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZW10 interactor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001005413.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11130 |
Nombre | ZW10 interactor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028990
|
enQuireBio™
QP7493-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048990
|
enQuireBio™
QP7493-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038990
|
enQuireBio™
QP7493-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058990
|
enQuireBio™
QP7493-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068990
|
enQuireBio™
QP7493-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078990
|
enQuireBio™
QP7493-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001005413.1 | |
ZW10 interactor Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC020979 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11130 | |
Research Use Only | |
ZWINT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAAETEAEA AALEVLAEVA GILEPVGLQE EAELPAKILV EFVVDSQKKD KLLCSQLQVA DFLQNILAQE DTAKGLDPLA SEDTSRQKAI AAKEQWKELK ATYREHVEAI KIGLTKALTQ MEEAQRKRTQ LREAFEQLQA KKQMAMEKRR AVQNQWQLQQ EKHLQHLAEV SAEVRERKTG TQQELDGVFQ KLGNLKQQAE QERDKLQRYQ TFLQLLYTLQ GKLLFPEAEA EAENLPDDKP QQPTRPQEQS TGDTMGRDPG VSFKAVGLQP AGDVNLP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |