Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZSCAN21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZSCAN21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8774-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_666019.1
ZSCAN21 Protein
Research Use Only
ZSCAN21
Recombinant Protein
E. coli
MMTKVLGMAP VLGPRPPQEQ VGPLMVKVEE KEEKGKYLPS LEMFRQRFRQ FGYHDTPGPR EALSQLRVLC CEWLRPEIHT KEQILELLVL EQFLTILPQE LQAWVQEHCP ESAEEAVTLL EDLERELDEP GHQVSTPPNE QKPVWEKISS SGTAKESPSS MQPQPLETSH KYESWGPLYI QESGEEQEFA QDPRKVRDCR LSTQHEESAD EQKGSEAEGL KGDIISVIIA NKPEASLERQ CVNLENEKGT KPPLQEAGSK KGRESVPTKP TPGERRYICA ECGKAFSNSS NLTKHRRTHT GEKPYVCTKC GKAFSHSSNL TLHYRTHLVD RPYDCKCGKA FGQSSDLLKH QRMHTEEAPY QCKDCGKAFS GKGSLIRHYR IHTGEKPYQC NECGKSFSQH AGLSSHQRLH TGEKPYKCKE CGKAFNHSSN FNKHHRIHTG EKPYWCHHCG KTFCSKSNLS K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7589
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol