Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZSCAN21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZSCAN21, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_666019.1
ID de gen (Entrez) 7589
Nombre ZSCAN21 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16046411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8774-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16066411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8774-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16056411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8774-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16076411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8774-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8774-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16096411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8774-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_666019.1
ZSCAN21 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7589
Research Use Only
ZSCAN21
Recombinant Protein
E. coli
MMTKVLGMAP VLGPRPPQEQ VGPLMVKVEE KEEKGKYLPS LEMFRQRFRQ FGYHDTPGPR EALSQLRVLC CEWLRPEIHT KEQILELLVL EQFLTILPQE LQAWVQEHCP ESAEEAVTLL EDLERELDEP GHQVSTPPNE QKPVWEKISS SGTAKESPSS MQPQPLETSH KYESWGPLYI QESGEEQEFA QDPRKVRDCR LSTQHEESAD EQKGSEAEGL KGDIISVIIA NKPEASLERQ CVNLENEKGT KPPLQEAGSK KGRESVPTKP TPGERRYICA ECGKAFSNSS NLTKHRRTHT GEKPYVCTKC GKAFSHSSNL TLHYRTHLVD RPYDCKCGKA FGQSSDLLKH QRMHTEEAPY QCKDCGKAFS GKGSLIRHYR IHTGEKPYQC NECGKSFSQH AGLSSHQRLH TGEKPYKCKE CGKAFNHSSN FNKHHRIHTG EKPYWCHHCG KTFCSKSNLS K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.