Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZRANB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZRANB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6912-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056710
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_005446.2
ZRANB2 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
9406
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ZRANB2
Recombinant Protein
E. coli
MSTKNFRVSD GDWICPDKKC GNVNFARRTS CNRCGREKTT EAKMMKAGGT EIGKTLAEKS RGLFSANDWQ CKTCSNVNWA RRSECNMCNT PKYAKLEERT GYGGGFNERE NVEYIEREES DGEYDEFGRK KKKYRGKAVG PASILKEVED KESEGEEEDE DEDLSKYKLD EDEDEDDADL SKYNLDASEE EDSNKKKSNR RSRSKSRSSH SRSSSRSSSP SSSRSRSRSR SRSSSSSQSR SRSSSRERSR SRGSKSRSSS RSHRGSSSPR KRSYSSSSSS PERNRKRSRS RSSSSGDRKK RRTRSRSPES QVIGENTKQP