Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zona pellucida sperm-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zona pellucida sperm-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8806-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_001103824.1
Zona pellucida sperm-binding protein 1
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7784
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ZP3
Recombinant Protein
Yeast
QPLWLLQGGA SHPETSVQPV LVECQEATLM VMVSKDLFGT GKLIRAADLT LGPEACEPLV SMDTEDVVRF EVGLHECGNS MQVTDDALVY STFLLHDPRP VGNLSIVRTN RAEIPIECRY PRQGNVSSQA ILPTWLPFRT TVFSEEKLTF SLRLMEENWN AEKRSPTFHL GDAAHLQAEI HTGSHVPLRL FVDHCVATPT PDQNASPYHT IVDFHGCLVD GLTDASSAFK VPRPGPDTLQ FTVDVFHFAN DSRNMIYITC HLKVTLAEQD PDELNKACSF SKPSNSWFPV EGSADICQCC NKGDCGTPSH SRRQPHVMSQ WSRS