missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ZNF689 Protein

A cDNA sequence encoding the ZNF689 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP14005-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15915399

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

ZNF689 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPSAP LPAQGPGKAR PSRKRGRRPR ALKFVDVAVY FSPEEWGCLR PAQRALYRDV MRETYGHLGA LGCAGPKPAL ISWLERNTDD WEPAALDPQE YPRGLTVQRK SRTRKKNGEK EVFPPKEAPR KGKRGRRPSK PRLIPRQTSG GPICPDCGCT FPDHQALESH KCAQNLKKPY PCPDCGRRFS YPSLLVSHRR AHSGECPYVC DQCGKRFSQR KNLSQHQVIH TGEKPYHCPD CGRCFRRSRS LANHRTTHTG EKPHQCPSCG RRFAYPSLLA IHQRTHTGEK PYTCLECNRR FRQRTALVIH QRIHTGEKPY PCPDCERRFS SSSRLVSHRR VHSGERPYAC EHCEARFSQR STLLQHQLLH TGEKPYPCPD CGRAFRRSGS LAIHRSTHTE EKLHACDDCG RRFAYPSLLA SHRRVHSGER PYACDLCSKR FAQWSHLAQH QLLHTGEKPF PCLECGRCFR QRWSLAVHKC SPKAPNCSPR SAIGGSSQRG NAH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ZNF689 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales