missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZMAT3 Protein
A cDNA sequence encoding the ZMAT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 64393 |
---|---|
Nombre | ZMAT3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ZMAT3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925389
|
enQuireBio™
QP14002-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915389
|
enQuireBio™
QP14002-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905389
|
enQuireBio™
QP14002-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
64393 | |
Research Use Only | |
ZMAT3 | |
Human | |
His | |
The ZMAT3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
ZMAT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMILLQHA VLPPPKQPSP SPPMSVATRS TGTLQLPPQK PFGQEASLPL AGEEELSKGG EQDCALEELC KPLYCKLCNV TLNSAQQAQA HYQGKNHGKK LRNYYAANSC PPPARMSNVV EPAATPVVPV PPQMGSFKPG GRVILATEND YCKLCDASFS SPAVAQAHYQ GKNHAKRLRL AEAQSNSFSE SSELGQRRAR KEGNEFKMMP NRRNMYTVQN NSAGPYFNPR SRQRIPRDLA MCVTPSGQFY CSMCNVGAGE EMEFRQHLES KQHKSKVSEQ RYRNEMENLG YV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |