Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein GLI2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein GLI2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6088-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005261.2
Zinc finger protein GLI2 Protein
Research Use Only
GLI2
Recombinant Protein
Yeast
EQLADLKEDL DRDDCKQEAE VVIYETNCHW EDCTKEYDTQ EQLVHHINNE HIHGEKKEFV CRWQACTREQ KPFKAQYMLV VHMRRHTGEK PHKCTFEGCS KAYSRLENLK THLRSHTGEK PYVCEHEGCN KAFSNASDRA KHQNRTHSNE KPYICKIPGC TKRYTDPSSL RKHVKTVHGP DAHVTKKQRN DVHLRTPLLK ENGDSEAGTE PGGPESTEAS STSQAVEDCL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2736
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol