Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 581 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 581, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6909-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057619.1
Zinc finger protein 581 Protein
Research Use Only
ZNF581
Recombinant Protein
E. coli
MLVLPSPCPQ PLAFSSVETM EGPPRRTCRS PEPGPSSSIG SPQASSPPRP NHYLLIDTQG VPYTVLVDEE SQREPGASGA PGQKKCYSCP VCSRVFEYMS YLQRHSITHS EVKPFECDIC GKAFKRASHL ARHHSIHLAG GGRPHGCPLC PRRFRDAGEL AQHSRVHSGE RPFQCPHCPR RFMEQNTLQK HTRWKHP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51545
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol