Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 212 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 212, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036388.2
ID de gen (Entrez) 7988
Nombre Zinc finger protein 212 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16016670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6905-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16036670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6905-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16026670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6905-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16046670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6905-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16056670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6905-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066670
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6905-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_036388.2
Zinc finger protein 212 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
7988
Research Use Only
ZNF212
Recombinant Protein
E. coli
MAESAPARHR RKRRSTPLTS STLPSQATEK SSYFQTTEIS LWTVVAAIQA VEKKMESQAA RLQSLEGRTG TAEKKLADCE KMAVEFGNQL EGKWAVLGTL LQEYGLLQRR LENVENLLRN RNFWILRLPP GSKGEAPKVS RSLENDGVCF TEQEWENLED WQKELYRNVM ESNYETLVSL KVLGQTEGEA ELGTEMLGDL EEEGPGGAHP AGGVMIKQEL QYTQEGPADL PGEFSCIAEE QAFLSPEQTE LWGGQGSSVL LETGPGDSTL EEPVGSRVPS SSRTVGCPKQ KSHRQVQLDQ ECGQGLKLKK DTSRPYECSE CEITFRYKQQ LATHLRSHSG WGSCTPEEPE ESLRPRPRLK PQTKKAKLHQ CDVCLRSFSC KVSLVTHQRC HLQEGPSAGQ HVQERFSPNS LVALPGHIPW RKSRSSLICG YCGKSFSHPS DLVRHQRIHT GERPYSCTEC EKSFVQKQHL LQHQKIHQRE RGGLALEPGR PNGLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.