Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 212 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 212, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6905-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16026670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036388.2
Zinc finger protein 212 Protein
Research Use Only
ZNF212
Recombinant Protein
E. coli
MAESAPARHR RKRRSTPLTS STLPSQATEK SSYFQTTEIS LWTVVAAIQA VEKKMESQAA RLQSLEGRTG TAEKKLADCE KMAVEFGNQL EGKWAVLGTL LQEYGLLQRR LENVENLLRN RNFWILRLPP GSKGEAPKVS RSLENDGVCF TEQEWENLED WQKELYRNVM ESNYETLVSL KVLGQTEGEA ELGTEMLGDL EEEGPGGAHP AGGVMIKQEL QYTQEGPADL PGEFSCIAEE QAFLSPEQTE LWGGQGSSVL LETGPGDSTL EEPVGSRVPS SSRTVGCPKQ KSHRQVQLDQ ECGQGLKLKK DTSRPYECSE CEITFRYKQQ LATHLRSHSG WGSCTPEEPE ESLRPRPRLK PQTKKAKLHQ CDVCLRSFSC KVSLVTHQRC HLQEGPSAGQ HVQERFSPNS LVALPGHIPW RKSRSSLICG YCGKSFSHPS DLVRHQRIHT GERPYSCTEC EKSFVQKQHL LQHQKIHQRE RGGLALEPGR PNGLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7988
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol