Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 175 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 175, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_009078.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7728 |
Nombre | Zinc finger protein 175 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056660
|
enQuireBio™
QP6904-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076660
|
enQuireBio™
QP6904-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066660
|
enQuireBio™
QP6904-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086660
|
enQuireBio™
QP6904-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096660
|
enQuireBio™
QP6904-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006670
|
enQuireBio™
QP6904-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_009078.1 | |
Zinc finger protein 175 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7728 | |
Research Use Only | |
ZNF175 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPADVNLSQK PQVLGPEKQD GSCEASVSFE DVTVDFSREE WQQLDPAQRC LYRDVMLELY SHLFAVGYHI PNPEVIFRML KEKEPRVEEA EVSHQRCQER EFGLEIPQKE ISKKASFQKD MVGEFTRDGS WCSILEELRL DADRTKKDEQ NQIQPMSHSA FFNKKTLNTE SNCEYKDPGK MIRTRPHLAS SQKQPQKCCL FTESLKLNLE VNGQNESNDT EQLDDVVGSG QLFSHSSSDA CSKNIHTGET FCKGNQCRKV CGHKQSLKQH QIHTQKKPDG CSECGGSFTQ KSHLFAQQRI HSVGNLHECG KCGKAFMPQL KLSVYLTDHT GDIPCICKEC GKVFIQRSEL LTHQKTHTRK KPYKCHDCGK AFFQMLSLFR HQRTHSREKL YECSECGKGF SQNSTLIIHQ KIHTGERQYA CSECGKAFTQ KSTLSLHQRI HSGQKSYVCI ECGQAFIQKA HLIVHQRSHT GEKPYQCHNC GKSFISKSQL DIHHRIHTGE KPYECSDCGK TFTQKSHLNI HQKIHTGERH HVCSECGKAF NQKSILSMHQ RIHTGEKPYK CSECGKAFTS KSQFKEHQRI HTGEKPYVCT ECGKAFNGRS NFHKHQITHT RERPFVCYKC GKAFVQKSEL ITHQRTHMGE KPYECLDCGK SFSKKPQLKV HQRIHTGERP YVCSECGKAF NNRSNFNKHQ TTHTRDKSYK CSYSVKGFTK Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |