missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ZG16 Protein

A cDNA sequence encoding the ZG16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 1815.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 653808
Nombre ZG16 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ZG16
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925359
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13995-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15915359
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13995-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15905359
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13995-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

653808
Research Use Only
ZG16
Human
His
The ZG16 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
ZG16 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSNAIQARS SSYSGEYGGG GGKRFSHSGN QLDGPITALR VRVNTYYIVG LQVRYGKVWS DYVGGRNGDL EEIFLHPGES VIQVSGKYKW YLKKLVFVTD KGRYLSFGKD SGTSFNAVPL HPNTVLRFIS GRSGSLIDAI GLHWDVYPTS CSRC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications