Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZCCHC17 Protein
A cDNA sequence encoding the ZCCHC17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre ZCCHC17 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13992-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15915349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13992-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15925349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13992-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ZCCHC17 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ZCCHC17 protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNSGRPE TMENLPALYT IFQGEVAMVT DYGAFIKIPG CRKQGLVHRT HMSSCRVDKP SEIVDVGDKV WVKLIGREMK NDRIKVSLSM KVVNQGTGKD LDPNNVIIEQ EERRRRSFQD YTGQKITLEA VLNTTCKKCG CKGHFAKDCF MQPGGTKYSL IPDEEEEKEE AKSAEFEKPD PTRNPSRKRK KEKKKKKHRD RKSSDSDSSD SESDTGKRAR HTSKDSKAAK KKKKKKKHKK KHKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.