Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YAE1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the YAE1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | YAE1D1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925309
|
enQuireBio™
QP13980-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915309
|
enQuireBio™
QP13980-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905309
|
enQuireBio™
QP13980-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
YAE1D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The YAE1D1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSWVQAA SLIQGPGDKG DVFDEEADES LLAQREWQSN MQRRVKEGYR DGIDAGKAVT LQQGFNQGYK KGAEVILNYG RLRGTLSALL SWCHLHNNNS TLINKINNLL DAVGQCEEYV LKHLKSITPP SHVVDLLDSI EDMDLCHVVP AEKKIDEAKD ERLCENNAEF NKNCSKSHSG IDCSYVECCR TQEHAHSENP SPTWILEQTA SLVKQLGLSV DVLQHLKQL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |