Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XCL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) XCL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8667-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055861
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002986.1
XCL1 Protein
Research Use Only
XCL1
Recombinant Protein
E. coli
VGSEVSDKRT CVSLTTQRLP VSRIKTYTIT EGSLRAVIFI TKRGLKVCAD PQATWVRDVV RSMDRKSNTR NNMIQTKPTG TQQSTNTAVT LTG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6375
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol