Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Xaa-Pro aminopeptidase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Xaa-Pro aminopeptidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001161076.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7511 |
Nombre | Xaa-Pro aminopeptidase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032931
|
enQuireBio™
QP8152-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052931
|
enQuireBio™
QP8152-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042931
|
enQuireBio™
QP8152-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062931
|
enQuireBio™
QP8152-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072931
|
enQuireBio™
QP8152-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082931
|
enQuireBio™
QP8152-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001161076.1 | |
Xaa-Pro aminopeptidase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7511 | |
Research Use Only | |
XPNPEP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PPKVTSELLR QLRQAMRNSE YVTEPIQAYI IPSGDAHQSE YIAPCDCRRA FVSGFDGSAG TAIITEEHAA MWTDGRYFLQ AAKQMDSNWT LMKMGLKDTP TQEDWLVSVL PEGSRVGVDP LIIPTDYWKK MAKVLRSAGH HLIPVKENLV DKIWTDRPER PCKPLLTLGL DYTGISWKDK VADLRLKMAE RNVMWFVVTA LDEIAWLFNL RGSDVEHNPV FFSYAIIGLE TIMLFIDGDR IDAPSVKEHL LLDLGLEAEY RIQVHPYKSI LSELKALCAD LSPREKVWVS DKASYAVSET IPKDHRCCMP YTPICIAKAV KNSAESEGMR RAHIKDAVAL CELFNWLEKE VPKGGVTEIS AADKAEEFRR QQADFVDLSF PTISSTGPNG AIIHYAPVPE TNRTLSLDEV YLIDSGAQYK DGTTDVTRTM HFGTPTAYEK ECFTYVLKGH IAVSAAVFPT GTKGHLLDSF ARSALWDSGL DYLHGTGHGV GSFLNVHEGP CGISYKTFSD EPLEAGMIVT DEPGYYEDGA FGIRIENVVL VVPVKTKYNF NNRGSLTFEP LTLVPIQTKM IDVDSLTDKE CDWLNNYHLT CRDVIGKELQ KQGRQEALEW LIRETQPISK QH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |