Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Xaa-Pro aminopeptidase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Xaa-Pro aminopeptidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8152-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062931
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001161076.1
Xaa-Pro aminopeptidase 1 Protein
Research Use Only
XPNPEP1
Recombinant Protein
E. coli
PPKVTSELLR QLRQAMRNSE YVTEPIQAYI IPSGDAHQSE YIAPCDCRRA FVSGFDGSAG TAIITEEHAA MWTDGRYFLQ AAKQMDSNWT LMKMGLKDTP TQEDWLVSVL PEGSRVGVDP LIIPTDYWKK MAKVLRSAGH HLIPVKENLV DKIWTDRPER PCKPLLTLGL DYTGISWKDK VADLRLKMAE RNVMWFVVTA LDEIAWLFNL RGSDVEHNPV FFSYAIIGLE TIMLFIDGDR IDAPSVKEHL LLDLGLEAEY RIQVHPYKSI LSELKALCAD LSPREKVWVS DKASYAVSET IPKDHRCCMP YTPICIAKAV KNSAESEGMR RAHIKDAVAL CELFNWLEKE VPKGGVTEIS AADKAEEFRR QQADFVDLSF PTISSTGPNG AIIHYAPVPE TNRTLSLDEV YLIDSGAQYK DGTTDVTRTM HFGTPTAYEK ECFTYVLKGH IAVSAAVFPT GTKGHLLDSF ARSALWDSGL DYLHGTGHGV GSFLNVHEGP CGISYKTFSD EPLEAGMIVT DEPGYYEDGA FGIRIENVVL VVPVKTKYNF NNRGSLTFEP LTLVPIQTKM IDVDSLTDKE CDWLNNYHLT CRDVIGKELQ KQGRQEALEW LIRETQPISK QH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7511
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol