Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human X-ray repair cross-complementing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) X-ray repair cross-complementing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001275905.1
ID de gen (Entrez) 2547
Nombre X-ray repair cross-complementing protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16044301
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8378-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16064301
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8378-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16054301
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8378-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074301
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8378-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084301
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8378-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16094301
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8378-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001275905.1
X-ray repair cross-complementing protein 1
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2547
Research Use Only
XRCC6
Recombinant Protein
E. coli
SYYKTEGDEE AEEEQEENLE ASGDYKYSGR DSLIFLVDAS KAMFESQSED ELTPFDMSIQ CIQSVYISKI ISSDRDLLAV VFYGTEKDKN SVNFKNIYVL QELDNPGAKR ILELDQFKGQ QGQKRFQDMM GHGSDYSLSE VLWVCANLFS DVQFKMSHKR IMLFTNEDNP HGNDSAKASR ARTKAGDLRD TGIFLDLMHL KKPGGFDISL FYRDIIS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.