Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human X-ray repair cross-complementing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) X-ray repair cross-complementing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_066964.1
ID de gen (Entrez) 7520
Nombre X-ray repair cross-complementing protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16016610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6894-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16036610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6894-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16026610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6894-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16046610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6894-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16056610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6894-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6894-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_066964.1
X-ray repair cross-complementing protein 1
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7520
Research Use Only
XRCC5
Recombinant Protein
E. coli
LTIGSNLSIR IAAYKSILQE RVKKTWTVVD AKTLKKEDIQ KETVYCLNDD DETEVLKEDI IQGFRYGSDI VPFSKVDEEQ MKYKSEGKCF SVLGFCKSSQ VQRRFFMGNQ VLKVFAARDD EAAAVALSSL IHALDDLDMV AIVRYAYDKR ANPQVGVAFP HIKHNYECLV YVQLPFMEDL RQYMFSSLKN SKKYAPTEAQ LNAVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.