Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WWTR1 Protein
A cDNA sequence encoding the WWTR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | WWTR1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965269
|
enQuireBio™
QP13968-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955269
|
enQuireBio™
QP13968-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945269
|
enQuireBio™
QP13968-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
WWTR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The WWTR1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNPASAP PPLPPPGQQV IHVTQDLDTD LEALFNSVMN PKPSSWRKKI LPESFFKEPD SGSHSRQSST DSSGGHPGPR LAGGAQHVRS HSSPASLQLG TGAGAAGSPA QQHAHLRQQS YDVTDELPLP PGWEMTFTAT GQRYFLNHIE KITTWQDPRK AMNQPLNHMN LHPAVSSTPV PQRSMAVSQP NLVMNHQHQQ QMAPSTLSQQ NHPTQNPPAG LMSMPNALTT QQQQQQKLRL QRIQMERERI RMRQEELMRQ EAALCRQLPM EAETLAPVQA AVNPPTMTPD MRSITNNSSD PFLNGGPYHS REQSTDSGLG LGCYSVPTTP EDFLSNVDEM DTGENAGQTP MNINPQQTRF PDFLDCLPGT NVDLGTLESE DLIPLFNDVE SALNKSEPFL TWL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |