Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WWOX Protein
A cDNA sequence encoding the WWOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | WWOX Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935269
|
enQuireBio™
QP13967-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915269
|
enQuireBio™
QP13967-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925269
|
enQuireBio™
QP13967-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
WWOX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The WWOX solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAALRYAGLD DTDSEDELPP GWEERTTKDG WVYYANHTEE KTQWEHPKTG KRKRVAGDLP YGWEQETDEN GQVFFVDHIN KRTTYLDPRL AFTVDDNPTK PTTRQRYDGS TTAMEILQGR DFTGKVVVVT GANSGIGFET AKSFALHGAH VILACRNMAR ASEAVSRILE EWQQGAATTV YCAAVPELEG LGGMYFNNCC RCMPSPEAQS EETARTLWAL SERLIQERLG SQSG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |