Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Wilm's Tumor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Wilm's Tumor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8720-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000369.3
Wilm's Tumor 1 Protein
Research Use Only
WT1
Recombinant Protein
E. coli
QGYSTVTFDG TPSYGHTPSH HAAQFPNHSF KHEDPMGQQG SLGEQQYSVP PPVYGCHTPT DSCTGSQALL LRTPYSSDNL YQMTSQLECM TWNQMNLGAT LKGVAAGSSS SVKWTEGQSN HSTGYESDNH TTPILCGAQY RIHTHGVFRG IQDVRRVPGV APTLVRSASE TSEKRPFMCA YPGCNKRYFK LSHLQMHSRK HTGEKPYQCD FKDCERRFSR SDQLKRHQRR HTGVKPFQCK TCQRKFSRSD HLKTHTRTHT GKTSEKPFSC RWPSCQKKFA RSDELVRHHN MHQRNMTKLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7490
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol