Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Wilm's Tumor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Wilm's Tumor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6890-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000369.3
Wilm's Tumor 1 Protein
Research Use Only
WT1
Recombinant Protein
Yeast
MGSDVRDLNA LLPAVPSLGG GGGCALPVSG AAQWAPVLDF APPGASAYGS LGGPAPPPAP PPPPPPPPHS FIKQEPSWGG AEPHEEQCLS AFTVHFSGQF TGTAGACRYG PFGPPPPSQA SSGQARMFPN APYLPSCLES QPAIRNQGYS TVTFDGTPSY GHTPSHHAAQ FPNHSFKHED PMGQQGSLGE QQYSVPPPVY GCHTPTDSCT GSQALLLRTP YSSDNLYQMT SQLECMTWNQ MNLGATLKGV AAGSSSSVKW TEGQSNHSTG YESDNHTTPI LCGAQYRIHT HGVFRGIQDV RRVPGVAPTL VRSASETSEK RPFMCAYPGC NKRYFKLSHL QMHSRKHTGE KPYQCDFKDC ERRFSRSDQL KRHQRRHTGV KPFQCKTCQR KFSRSDHLKT HTRTHTGKTS EKPFSCRWPS CQKKFARSDE LVRHHNMHQR NMTKLQLAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7490
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol