Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WHSC2 Protein
A cDNA sequence encoding the WHSC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | WHSC2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935239
|
enQuireBio™
QP13957-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915239
|
enQuireBio™
QP13957-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925239
|
enQuireBio™
QP13957-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
WHSC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The WHSC2 solution (0.25 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGQRRALSP KMASMRESDT GLWLHNKLGA TDELWAPPSI ASLLTAAVID NIRLCFHGLS SAVKLKLLLG TLHLPRRTVD EMKGALMEII QLASLDSDPW VLMVADILKS FPDTGSLNLE LEEQNPNVQD ILGELREKVG ECEASAMLPL ECQYLNKNAL TTLAGPLTPP VKHFQLKRKP KSATLRAELL QKSTETAQQL KRSAGVPFHA KGRGLLRKMD TTTPLKGIPK QAPFRSPTAP SVFSPTGNRT PIPPSRTLLR KERGVKLLDI SELDMVGAGR EAKRRRKTLD AEVVEKPAKE ETVVENATPD YAAGLVSTQK LGSLNNEPAL PSTSYLPSTP SVVPASSYIP SSETPPAPSS REASRPPEEP SAPSPTLPAQ FKQRAPMYNS GLSPATPTPA APTSPLTPTT PPAVAPTTQT PPVAMVAPQT QAPAQQQPKK NLSLTREQMF AAQEMFKTAN KVTRPEKALI LGFMAGSREN PCQEQGDVIQ IKLSEHTEDL PKADGQGSTT MLVDTVFEMN YATGQWTRFK KYKPMTNVS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |