Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VTI1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VTI1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8206-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053271
  • 675.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_006361.1
VTI1B Protein
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10490
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
VTI1B
Recombinant Protein
E. coli
SSEHFEKLHE IFRGLHEDLQ GVPERLLGTA GTEEKKKLIR DFDEKQQEAN ETLAEMEEEL RYAPLSFRNP MMSKLRNYRK DLAKLHREVR STPLTATPGG RGDMKYGIYA VENEHMNRLQ SQRAMLLQGT ESLNRATQSI ERSHRIATET DQIGSEIIEE LGEQRDQLER TKSRLVNTSE NLSKSRKILR SMSRKVTTNK LL