Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VSTM2L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VSTM2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7916-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_542174.1
VSTM2L Protein
Research Use Only
VSTM2L
Recombinant Protein
E. coli
TRPAGHAPWD NHVSGHALFT ETPHDMTART GEDVEMACSF RGSGSPSYSL EIQWWYVRSH RDWTDKQAWA SNQLKASQQE DAGKEATKIS VVKVVGSNIS HKLRLSRVKP TDEGTYECRV IDFSDGKARH HKVKAYLRVQ PGENSVLHLP EAPPAAPAPP PPKPGKELRK RSVDQEACSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128434
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol