Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VRK3 Protein
A cDNA sequence encoding the VRK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | VRK3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935209
|
enQuireBio™
QP13947-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915209
|
enQuireBio™
QP13947-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925209
|
enQuireBio™
QP13947-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
VRK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The VRK3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMISFCPD CGKSIQAAFK FCPYCGNSLP VEEHVGSQTF VNPHVSSFQG SKRGLNSSFE TSPKKVKWSS TVTSPRLSLF SDGDSSESED TLSSSERSKG SGSRPPTPKS SPQKTRKSPQ VTRGSPQKTS CSPQKTRQSP QTLKRSRVTT SLEALPTGTV LTDKSGRQWK LKSFQTRDNQ GILYEAAPTS TLTCDSGPQK QKFSLKLDAK DGRLFNEQNF FQRAAKPLQV NKWKKLYSTP LLAIPTCMGF GVHQDKYRFL VLPSLGRSLQ SALDVSPKHV LSERSVLQVA CRLLDALEFL HENEYVHGNV TAENIFVDPE DQSQVTLAGY GFAFRYCPSG KHVAYVEGSR SPHEGDLEFI SMDLHKGCGP SRRSDLQSLG YCMLKWLYGF LPWTNCLPNT EDIMKQKQKF VDKPGPFVGP CGHWIRPSET LQKYLKVVMA LTYEEKPPYA MLRNNLEALL QDLRVSPYDP IGLPMVP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |