missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS28 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS28 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | VPS28 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995189
|
enQuireBio™
QP13943-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915199
|
enQuireBio™
QP13943-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905199
|
enQuireBio™
QP13943-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
VPS28 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The VPS28 protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 1mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFHGIPATPG IGAPGNKPEL YEEVKLYKNA REREKYDNMA ELFAVVKTMQ ALEKAYIKDC VSPSEYTAAC SRLLVQYKAA FRQVQGSEIS SIDEFCRKFR LDCPLAMERI KEDRPITIKD DKGNLNRCIA DVVSLFITVM DKLRLEIRAM DEIQPDLREL METMHRMSHL PPDFEGRQTV SQWLQTLSGM SASDELDDSQ VRQMLFDLES AYNAFNRFLH A | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |