Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS25 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre VPS25 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955189
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13941-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15945189
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13941-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935189
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13941-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
VPS25 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The VPS25 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAMSFE WPWQYRFPPF FTLQPNVDTR QKQLAAWCSL VLSFCRLHKQ SSMTVMEAQE SPLFNNVKLQ RKLPVESIQI VLEELRKKGN LEWLDKSKSS FLIMWRRPEE WGKLIYQWVS RSGQNNSVFT LYELTNGEDT EDEEFHGLDE ATLLRALQAL QQEHKAEIIT VSDGRGVKFF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.