missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Vitamin D-binding Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vitamin D-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8579-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055391

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_000574.2
Vitamin D-binding Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2638
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GC
Recombinant Protein
E. coli
RGRDYEKNKV CKEFSHLGKE DFTSLSLVLY SRKFPSGTFE QVSQLVKEVV SLTEACCAEG ADPDCYDTRT SALSAKSCES NSPFPVHPGT AECCTKEGLE RKLCMAALKH QPQEFPTYVE PTNDEICEAF RKDPKEYANQ FMWEYSTNYG QAPLSLLVSY TKSYLSMVGS CCTSASPTVC FLKERLQLKH LSLLTTLSNR VCSQYAAYGE KKSRLSNLIK LAQKVPTADL EDVLPLAEDI TNILSKCCES ASEDCMAKEL PEHTVKLCDN LSTKNSKFED CCQEKTAMDV FVCTYFMPAA QLPELPDVEL PTNKDVCDPG NTKVMDKYTF ELSRRTHLPE VFLSKVLEPT LKSLGECCDV EDSTTCFNAK GPLLKKELSS FIDKGQELCA DYSENTFTEY KKKLAERLKA KLPDATPTEL AKLVNKHSDF ASNCCSINSP PLYCDSEIDA ELKNIL
Videos
Documentos