Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vitamin D-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vitamin D-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9147-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000574.2
Vitamin D-binding Protein
Research Use Only
GC
Recombinant Protein
Yeast
RGRDYEKNKV CKEFSHLGKE DFTSLSLVLY SRKFPSGTFE QVSQLVKEVV SLTEACCAEG ADPDCYDTRT SALSAKSCES NSPFPVHPGT AECCTKEGLE RKLCMAALKH QPQEFPTYVE PTNDEICEAF RKDPKEYANQ FMWEYSTNYG QAPLSLLVSY TKSYLSMVGS CCTSASPTVC FLKERLQLKH LSLLTTLSNR VCSQYAAYGE KKSRLSNLIK LAQKVPTADL EDVLPLAEDI TNILSKCCES ASEDCMAKEL PEHTVKLCDN LSTKNSKFED CCQEKTAMDV FVCTYFMPAA QLPELPDVEL PTNKDVCDPG NTKVMDKYTF ELSRRTHLPE VFLSKVLEPT LKSLGECCDV EDSTTCFNAK GPLLKKELSS FIDKGQELCA DYSENTFTEY KKKLAERLKA KLPDATPKEL AKLVNKRSDF ASNCCSINSP PLYCDSEIDA ELKNIL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2638
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMOSTAR
Tris-based buffer, 50% glycerol