Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vesicle-associated membrane protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001138621.1
ID de gen (Entrez) 6845
Nombre Vesicle-associated membrane protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16036470
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6876-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16056470
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6876-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16046470
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6876-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066470
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6876-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16076470
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6876-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086470
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6876-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001138621.1
Vesicle-associated membrane protein 1
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6845
Research Use Only
VAMP7
Recombinant Protein
E. coli
AILFAVVARG TTILAKHAWC GGNFLEVTEQ ILAKIPSENN KLTYSHGNYL FHYICQDRIV YLCITDDDFE RSRAFNFLNE IKKRFQTTYG SRAQTALPYA MNSEFSSVLA AQLKHHSENK GLDKVMETQA QVDELKGIMV RNIDLVAQRG ERLELLIDKT ENLVDSSVTF KTTSRNLARA MCMKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.