Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Very long-chain acyl-CoA synthetase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001153101.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11001 |
Nombre | Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015170
|
enQuireBio™
QP6694-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035170
|
enQuireBio™
QP6694-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025170
|
enQuireBio™
QP6694-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045170
|
enQuireBio™
QP6694-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055170
|
enQuireBio™
QP6694-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065170
|
enQuireBio™
QP6694-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001153101.1 | |
Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11001 | |
Research Use Only | |
SLC27A2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GATLALRTKF SASQFWDDCR KYNVTVIQYI GELLRYLCNS PQKPNDRDHK VRLALGNGLR GDVWRQFVKR FGDICIYEFY AATEGNIGFM NYARKVGAVG RVNYLQKKII TYDLIKYDVE KDEPVRDENG YCVRVPKGEV GLLVCKITQL TPFNGYAGAK AQTEKKKLRD VFKKGDLYFN SGDLLMVDHE NFIYFHDRVG DTFRWKGENV ATTEVADTVG LVDFVQEVNV YGVHVPDHEG RIGMASIKMK ENHEFDGKKL FQHIADYLPS YARPRFLRIQ DTIEITGTFK HRKMTLVEEG FNPAVIKDAL YFLDDTAKMY VPMTEDIYNA ISAKTLKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |