missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein
A DNA sequence encoding the Human VEGF / VEGFA / VEGF165, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2570.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001020537.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7422 |
Nombre | VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953718
|
enQuireBio™
QP10395-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933718
|
enQuireBio™
QP10395-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923718
|
enQuireBio™
QP10395-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943718
|
enQuireBio™
QP10395-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001020537.2 | |
VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPMAEGGGQ NHHEVVKFMD VYQRSYCHPI ETLVDIFQEY PDEIEYIFKP SCVPLMRCGG CCNDEGLECV PTEESNITMQ IMRIKPHQGQ HIGEMSFLQH NKCECRPKKD RARQENPCGP CSERRKHLFV QDPQTCKCSC KNTDSRCKAR QLELNERTCR CDKPRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
7422 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human umbilical vein endothelial cells(HUVEC) is between 1.0-8.0 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |