Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF-C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VEGF-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8577-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005420.1
VEGF-C Protein
Research Use Only
VEGFC
Recombinant Protein
E. coli
AHYNTEILKS IDNEWRKTQC MPREVCIDVG KEFGVATNTF FKPPCVSVYR CGGCCNSEGL QCMNTSTSYL SKTLFEITVP LSQGPKPVTI SFANHTSCRC MSKLDVYRQV HSIIRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7424
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol