Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF-121 Isoform Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5600.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001165099.1 |
---|---|
Nombre | VEGF-121 Isoform Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | VEGFA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965679
|
enQuireBio™
QP5207-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945679
|
enQuireBio™
QP5207-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935679
|
enQuireBio™
QP5207-100UG |
100 μg |
730.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975679
|
enQuireBio™
QP5207-500UG |
500 μg |
3430.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955679
|
enQuireBio™
QP5207-1MG |
1 mg |
5600.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001165099.1 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPMAEGGGQ NHHEVVKFMD VYQRSYCHPI ETLVDIFQEY PDEIEYIFKP SCVPLMRCGG CCNDEGLECV PTEESNITMQ IMRIKPHQGQ HIGEMSFLQH NKCECRPKKD RARQENCDKP RR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
VEGF-121 Isoform Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
HUVEC proliferation was significantly induced by less than 5 ng/ml of Human VEGF-121 Isoform, or activity of at least 2.0 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |